Dicloruro de malonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 EUR
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Dicloruro de malonilo
Dicloruro de malonilo
Formula: C₃H₂Cl₂O₂
MW: 140,95 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C/19mmHg
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000735
Núm. CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8+3,II