4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46550-100G OR46550-25G
APOSOR46550-100GEA 321 EUR
APOSOR46550-100G APOSOR46550-25G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid 95%
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Formula: C₁₆H₁₅BrO₂
Pto. de fusión: 131 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321300
Núm. CAS: 37742-98-6