tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formula: C₇H₁₄BrNO₂
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02683428
Núm. CAS: 39684-80-5