Isopropoxyacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46564-1G OR46564-250MG OR46564-5G
APOSOR46564-1GEA 79.9 EUR
APOSOR46564-1G APOSOR46564-250MG APOSOR46564-5G
Isopropoxyacetic acid 98%
Isopropoxyacetic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055367
Núm. CAS: 33445-07-7