Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 108 EUR
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formula: C₈H₁₂Cl₂Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012412
Núm. CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8