[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR46570-5G
OR46570-1G
APOSOR46570-5GEA
0
EUR
APOSOR46570-5G
APOSOR46570-1G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride 95%
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formula:
C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015702 Núm. CAS: 19978-61-1 |