(R,R)-(-)-2,5-Hexanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,5R)-2,5-Hexanediol, (R,R)-(-)-2,5-Dihydroxy hexane, (2R,5R)-Hexane-2,5-diol
OR46574-1G OR46574-5G
APOSOR46574-1GEA 68.3 EUR
APOSOR46574-1G APOSOR46574-5G
(R,R)-(-)-2,5-Hexanodiol
(R,R)-(-)-2,5-Hexanodiol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142339
Núm. CAS: 17299-07-9