Cloruro de nicotinoilo clorhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR46575-100G
OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA
161
EUR
APOSOR46575-100G
APOSOR46575-25G
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato 95%
Cloruro de nicotinoilo clorhidrato
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Pto. de fusión: 151…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012820 Núm. CAS: 20260-53-1 UN: 3261 ADR: 8,II |