4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46580-10G OR46580-1G OR46580-5G
APOSOR46580-10GEA 68.4 EUR
APOSOR46580-10G APOSOR46580-1G APOSOR46580-5G
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Pto. de fusión: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039754
Núm. CAS: 97-07-4