Bis(2-aminophenyl)sulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-Thiodianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl sulphide, 2-Aminophenyl Sulphide
OR4660-25G OR4660-5G
APOSOR4660-25GEA 111 EUR
APOSOR4660-25G APOSOR4660-5G
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Bis(2-aminophenyl)sulphide
Formula: C₁₂H₁₂N₂S
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094662
Núm. CAS: 5873-51-8