(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-2-[(1S)-1-Aminoethyl]pyridine
OR46602-5G
APOSOR46602-5GEA 194 EUR
APOSOR46602-5G
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine 97%
(S)-1-(Pyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,1700 g/mol
Pto. Ebullición: 189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752493
Núm. CAS: 27854-90-6