2,2'-(Etilendioxi)dietanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L
OR46604-2.5L
OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA
362
EUR
APOSOR46604-10L
APOSOR46604-2.5L
APOSOR46604-500ML
2,2'-(Etilendioxi)dietanol 99%
2,2'-(Etilendioxi)dietanol
Formula:
C₆H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 284…288 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,125 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002880 Núm. CAS: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 |