2,3-Dimetil-1-buteno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR46606-25G
OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA
0
EUR
APOSOR46606-25G
APOSOR46606-5G
2,3-Dimetil-1-buteno
2,3-Dimetil-1-buteno
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 56 °C Densidad: 0,68 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –18 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008923 Núm. CAS: 563-78-0 EINECS: 209-262-2 UN: 3295 ADR: 3,II |