N-Methoxy-N-methylacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 132 EUR
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060098
Núm. CAS: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III