Ácido 2-oxoglutarico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4662-100G OR4662-25G OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA 67.2 EUR
APOSOR4662-100G APOSOR4662-25G APOSOR4662-500G
Ácido 2-oxoglutarico
Ácido 2-oxoglutarico
Formula: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004165
Núm. CAS: 328-50-7