5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 519 EUR
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00749332
Núm. CAS: 5418-93-9