Ácido 6-cloro-3,5-dibromoantranilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-chloro-3,5-dibromobenzoic acid
OR4663-1G OR4663-5G
APOSOR4663-1GEA 69.6 EUR
APOSOR4663-1G APOSOR4663-5G
Ácido 6-cloro-3,5-dibromoantranilico 98%
Ácido 6-cloro-3,5-dibromoantranilico
Formula: C₇H₄Br₂ClNO₂
MW: 329,37 g/mol
Pto. de fusión: 212…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 143769-25-9