5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR46635-1G OR46635-250MG OR46635-500MG
APOSOR46635-1GEA 393 EUR
APOSOR46635-1G APOSOR46635-250MG APOSOR46635-500MG
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00244899
Núm. CAS: 883-38-5