2,2'-Ditiodianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Disulfuro de bis(2-aminofenilo)
OR4664-100G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 89.9 EUR
APOSOR4664-100G APOSOR4664-500G
2,2'-Ditiodianilina 98%
2,2'-Ditiodianilina
Formula: C₁₂H₁₂N₂S₂
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007703
Núm. CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1