4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR46649-50MG OR46649-250MG OR46649-500MG
APOSOR46649-50MGEA 132 EUR
APOSOR46649-50MG APOSOR46649-250MG APOSOR46649-500MG
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
4-(4-Oxocyclohexyl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195602
Núm. CAS: 137465-01-1