Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 163 EUR
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Formula: C₁₂H₁₀O₂S₂
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094663
Núm. CAS: 21101-56-4