3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR46653-1G OR46653-250MG OR46653-500MG
APOSOR46653-1GEA 432 EUR
APOSOR46653-1G APOSOR46653-250MG APOSOR46653-500MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₃
MW: 251.47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00985201
Núm. CAS: 4068-58-0