3-Phenylisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR46655-1G OR46655-100MG OR46655-250MG OR46655-500MG OR46655-2.5G OR46655-5G
APOSOR46655-1GEA 589 EUR
APOSOR46655-1G APOSOR46655-100MG APOSOR46655-250MG APOSOR46655-500MG APOSOR46655-2.5G APOSOR46655-5G
3-Phenylisonicotinic acid
3-Phenylisonicotinic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114253
Núm. CAS: 104096-15-3