1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR46659-1G OR46659-50MG OR46659-100MG OR46659-250MG OR46659-500MG OR46659-2.5G
APOSOR46659-1GEA 328 EUR
APOSOR46659-1G APOSOR46659-50MG APOSOR46659-100MG APOSOR46659-250MG APOSOR46659-500MG APOSOR46659-2.5G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834787
Núm. CAS: 13337-69-4