1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR46661-1G OR46661-250MG OR46661-500MG
APOSOR46661-1GEA 693 EUR
APOSOR46661-1G APOSOR46661-250MG APOSOR46661-500MG
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864922
Núm. CAS: 933719-76-7