2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 313 EUR
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₃
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00797988
Núm. CAS: 18709-01-8