β-Methyllevulinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Acetylbutyric Acid, 3-Methyl-4-oxopentanoic Acid
OR46668-1G OR46668-250MG OR46668-500MG OR46668-5G
APOSOR46668-1GEA 219 EUR
APOSOR46668-1G APOSOR46668-250MG APOSOR46668-500MG APOSOR46668-5G
β-Methyllevulinic acid
beta-Methyllevulinic acid
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143691
Núm. CAS: 6628-79-1