4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46670-1G OR46670-250MG OR46670-500MG
APOSOR46670-1GEA 519 EUR
APOSOR46670-1G APOSOR46670-250MG APOSOR46670-500MG
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
4-(Morpholin-4-yl)benzoyl chloride hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448240
Núm. CAS: 162848-18-2