Amino(phenyl)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46671-1G OR46671-100MG OR46671-250MG OR46671-500MG OR46671-2.5G OR46671-5G
APOSOR46671-1GEA 328 EUR
APOSOR46671-1G APOSOR46671-100MG APOSOR46671-250MG APOSOR46671-500MG APOSOR46671-2.5G APOSOR46671-5G
Amino(phenyl)acetyl chloride
Amino(phenyl)acetyl chloride
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03658916
Núm. CAS: 39478-47-2