2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46672-1G OR46672-250MG OR46672-500MG OR46672-2.5G OR46672-5G
APOSOR46672-1GEA 432 EUR
APOSOR46672-1G APOSOR46672-250MG APOSOR46672-500MG APOSOR46672-2.5G APOSOR46672-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025154
Núm. CAS: 106904-10-3