2-(Phenylamino)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46674-1G OR46674-250MG OR46674-500MG OR46674-2.5G
APOSOR46674-1GEA 510 EUR
APOSOR46674-1G APOSOR46674-250MG APOSOR46674-500MG APOSOR46674-2.5G
2-(Phenylamino)acetyl chloride
2-(Phenylamino)acetyl chloride
Formula: C₈H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20661775
Núm. CAS: 85630-85-9