2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46676-250MG OR46676-100MG
APOSOR46676-250MGEA 275 EUR
APOSOR46676-250MG APOSOR46676-100MG
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
2-Iodo-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18905193
Núm. CAS: 1201221-65-9