2-Mercaptobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46677-1G OR46677-250MG OR46677-500MG
APOSOR46677-1GEA 510 EUR
APOSOR46677-1G APOSOR46677-250MG APOSOR46677-500MG
2-Mercaptobenzoyl chloride
2-Mercaptobenzoyl chloride
Formula: C₇H₅ClOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22054937
Núm. CAS: 1677-25-4