2-Hydroxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR46678-1G OR46678-250MG OR46678-500MG
APOSOR46678-1GEA 614 EUR
APOSOR46678-1G APOSOR46678-250MG APOSOR46678-500MG
2-Hydroxybenzoyl chloride
2-Hydroxybenzoyl chloride
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. de fusión: 17…20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11169645
Núm. CAS: 1441-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III