2-(Methylthio)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46685-1G
OR46685-250MG
OR46685-500MG
APOSOR46685-1GEA
418
EUR
APOSOR46685-1G
APOSOR46685-250MG
APOSOR46685-500MG
2-(Methylthio)benzoyl chloride
2-(Methylthio)benzoyl chloride
Formula:
C₈H₇ClOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652997 Núm. CAS: 1442-03-1 |