5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46689-1G OR46689-250MG OR46689-500MG
APOSOR46689-1GEA 693 EUR
APOSOR46689-1G APOSOR46689-250MG APOSOR46689-500MG
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
5-Oxo-2-pyrrolidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11938896
Núm. CAS: 55478-53-0