4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR46690-1G OR46690-250MG OR46690-500MG
APOSOR46690-1GEA 562 EUR
APOSOR46690-1G APOSOR46690-250MG APOSOR46690-500MG
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
4-Methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₈H₁₃ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424700
Núm. CAS: 123790-13-6