(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Proveedor: Apollo Scientific
OR46699-1G OR46699-250MG OR46699-500MG OR46699-2.5G
APOSOR46699-1GEA 458 EUR
APOSOR46699-1G APOSOR46699-250MG APOSOR46699-500MG APOSOR46699-2.5G
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
(2R,6S)-4-(3-Chloropropyl)-2,6-dimethylmorpholine
Formula: C₉H₁₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15731988
Núm. CAS: 1130769-62-8