Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4670-1KG OR4670-500G OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA 154 EUR
APOSOR4670-1KG APOSOR4670-500G APOSOR4670-5KG
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 97%
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Pto. de fusión: 168…172 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5