3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR46704-250MG OR46704-500MG
APOSOR46704-250MGEA 249 EUR
APOSOR46704-250MG APOSOR46704-500MG
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
3-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21333135
Núm. CAS: 1346497-81-1