1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Methyl-3-pyridinyl)-Ethanone
OR46708-1G OR46708-250MG OR46708-500MG
APOSOR46708-1GEA 91.5 EUR
APOSOR46708-1G APOSOR46708-250MG APOSOR46708-500MG
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 57…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08447082
Núm. CAS: 51227-30-6