Bromuro de tetraetilamonio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4671-1KG OR4671-500G
APOSOR4671-1KGEA 109 EUR
APOSOR4671-1KG APOSOR4671-500G
Bromuro de tetraetilamonio 97%
Bromuro de tetraetilamonio
Formula: C₈H₂₀BrN
Pto. de fusión: 285…287 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011825
Núm. CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4