1-Isobutyl-1H-pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 0 EUR
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formula: C₈H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12187092
Núm. CAS: 20884-13-3