3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR46717-1G OR46717-250MG OR46717-2.5G
APOSOR46717-1GEA 445 EUR
APOSOR46717-1G APOSOR46717-250MG APOSOR46717-2.5G
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
3-Phenyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159717
Núm. CAS: 3357-42-4