4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR46725-250MG OR46725-500MG OR46725-2.5G OR46725-5G
APOSOR46725-250MGEA 82.9 EUR
APOSOR46725-250MG APOSOR46725-500MG APOSOR46725-2.5G APOSOR46725-5G
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Formula: C₁₃H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182896
Núm. CAS: 6278-73-5