3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid, 2-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazin-2-yl)acetic acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-2-acetic acid
OR46730-10MG OR46730-5MG
APOSOR46730-10MGEA 109 EUR
APOSOR46730-10MG APOSOR46730-5MG
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087524
Núm. CAS: 6270-74-2