3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂S₂
MW: 239,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022878
Núm. CAS: 4767-00-4