5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-ol
OR46736-1G OR46736-250MG OR46736-500MG
APOSOR46736-1GEA 641 EUR
APOSOR46736-1G APOSOR46736-250MG APOSOR46736-500MG
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
5-Hydroxy-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₄N₂OS
MW: 152,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457955
Núm. CAS: 768-10-5