3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-one
OR46738-1G OR46738-250MG OR46738-500MG OR46738-5G
APOSOR46738-1GEA 137 EUR
APOSOR46738-1G APOSOR46738-250MG APOSOR46738-500MG APOSOR46738-5G
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
3-(Hydroxymethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074863
Núm. CAS: 72679-97-1