Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320686
Núm. CAS: 84228-44-4